Merck
AMBH2D6FF032
Ambeed, Inc.
3-Amino-2,5-dimethylbenzonitrile
Größe auswählen
100 MG
CHF 124.91
250 MG
CHF 164.10
1 G
CHF 317.20
Lieferanten-SKU: A274530-100MG
CHF 124.91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 124.91
250 MG
CHF 164.10
1 G
CHF 317.20
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A274530-100MG
CHF 124.91
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-2,5-dimethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-6-3-8(5-10)7(2)9(11)4-6/h3-4H,11H2,1-2H3
InChIKey
GBMHMRUGCQCDJK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/90557-28-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)