Merck
AMBH2D6FEF80
Ambeed, Inc.
Dimethyl 1-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
198.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
dimethyl 1-methyl-1H-pyrazole-3,5-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O4/c1-10-6(8(12)14-3)4-5(9-10)7(11)13-2/h4H,1-3H3
InChIKey
WGTJNBANTMXQHD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/33146-99-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/33146-99-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)