Merck
AMBH2D6FEF0F
Ambeed, Inc.
1,2,3,4-Tetrahydro-1,5-naphthyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
134.18
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro[1,5]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H10N2/c1-3-7-8(9-5-1)4-2-6-10-7/h1,3,5,10H,2,4,6H2
InChIKey
OALXTMWCXNPUKJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13993-61-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)