Merck
AMBH2D6FE201
Ambeed, Inc.
2-(4-Sulfamoylphenyl)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
[4-(aminosulfonyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4S/c9-14(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)(H2,9,12,13)
InChIKey
ONVURFJRZJXWDD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22958-64-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)