Merck
AMBH2D6FE194
Ambeed, Inc.
(4-Methylmorpholin-3-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
131.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(4-methylmorpholin-3-yl)methanol
Inchi Code
1S/C6H13NO2/c1-7-2-3-9-5-6(7)4-8/h6,8H,2-5H2,1H3
InChIKey
WXGKNIRSXCAEEP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1159598-86-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)