Merck
AMBH2D6FDE26
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
299.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
[4-bromo-2-(trifluoromethoxy)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H6BrF3O3/c10-6-2-1-5(3-8(14)15)7(4-6)16-9(11,12)13/h1-2,4H,3H2,(H,14,15)
InChIKey
LZCJHGIGLFQEDX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/509142-74-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)