Merck
AMBH2D6FD83C
Ambeed, Inc.
4-Iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
273
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-iodo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3F3IN/c7-6(8,9)5-3-4(10)1-2-11-5/h1-3H
InChIKey
OYQSAEIWDLIZHC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/590371-73-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)