Merck
AMBH2D6FB2A5
Ambeed, Inc.
3-(1H-Imidazol-1-yl)propane-1,2-diol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
142.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-(1H-imidazol-1-yl)-1,2-propanediol
Inchi Code
1S/C6H10N2O2/c9-4-6(10)3-8-2-1-7-5-8/h1-2,5-6,9-10H,3-4H2
InChIKey
RHLDLEHHTWLRFG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34793-28-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)