Merck
AMBH2D6FB1FA
Ambeed, Inc.
Amino-PEG3-C2-acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.25
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-{2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]ethoxy}propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H19NO5/c10-2-4-14-6-8-15-7-5-13-3-1-9(11)12/h1-8,10H2,(H,11,12)
InChIKey
XUQZKSCQPMNDEY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to yellow to brown solid or semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/784105-33-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)