Merck
AMBH2D6FB1D5
Ambeed, Inc.
Methyl 6-fluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-indene-5-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 6-fluoro-3-oxo-5-indanecarboxylate
Inchi Code
1S/C11H9FO3/c1-15-11(14)8-5-7-6(4-9(8)12)2-3-10(7)13/h4-5H,2-3H2,1H3
InChIKey
MZSGXTIKKUDEKC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1273651-10-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)