Merck
AMBH2D6FB06F
Ambeed, Inc.
(3-Bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
240.5
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(3-bromo-2-fluorophenyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrFN.ClH/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9;/h1-3H,4,10H2;1H
InChIKey
UESRHZRMSFJHEY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1177559-63-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)