Merck
AMBH2D6FB06C
Ambeed, Inc.
(2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-5-yl)methanol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.11
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
[2-(trifluoromethyl)-5-pyrimidinyl]methanol
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O/c7-6(8,9)5-10-1-4(3-12)2-11-5/h1-2,12H,3H2
InChIKey
OXTLPDJYINUPDW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/608515-90-8.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)