Wichtige Dokumente
AMBH2D6FA682
Ambeed, Inc.
1-(2-Aminopyridin-3-yl)ethanone
About This Item
Iupac Name
1-(2-amino-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C7H8N2O/c1-5(10)6-3-2-4-9-7(6)8/h2-4H,1H3,(H2,8,9)
InChIKey
BNVLGAQNNFJKHG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)