Merck
AMBH2D6FA62F
Ambeed, Inc.
5,11-Dihydroindolo[3,2-b]carbazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.31
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5,11-dihydroindolo[3,2-b]carbazole
Inchi Code
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-11(5-1)13-9-18-14(10-17(13)19-15)12-6-2-4-8-16(12)20-18/h1-10,19-20H
InChIKey
YCPBCVTUBBBNJJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/6336-32-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)