Merck
AMBH2D6FA54B
Ambeed, Inc.
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.02
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5,7-dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H3Cl2N3/c7-4-3-5(8)11-6(10-4)1-2-9-11/h1-3H
InChIKey
JMTFWCYVZOFHLR-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57489-77-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)