Merck
AMBH2D6FA469
Ambeed, Inc.
Potassium (N-propylsulfamoyl)amide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.28
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
potassium (N-propylsulfamoyl)amide
Inchi Code
1S/C3H9N2O2S.K/c1-2-3-5-8(4,6)7;/h5H,2-3H2,1H3,(H-,4,6,7);/q-1;+1
InChIKey
MTNZREVBMQFBLC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1393813-41-6.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)