Merck
AMBH2D6FA3B8
Ambeed, Inc.
(5-Chloropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
180.04
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(5-chloropyrimidin-2-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H6ClN3.ClH/c6-4-2-8-5(1-7)9-3-4;/h2-3H,1,7H2;1H
InChIKey
RTEKRTMTFCEXGO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1609409-10-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)