Wichtige Dokumente
AMBH2D6F9A66
Ambeed, Inc.
2-Amino-5-chloro-3-iodopyridine
About This Item
Iupac Name
5-chloro-3-iodo-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C5H4ClIN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChIKey
DIONPYCYVWCDIG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)