Wichtige Dokumente
AMBH2D6F9852
Ambeed, Inc.
5-Methoxy-pyridin-3-ol
About This Item
Iupac Name
5-methoxy-3-pyridinol
Inchi Code
1S/C6H7NO2/c1-9-6-2-5(8)3-7-4-6/h2-4,8H,1H3
InChIKey
BREMJULVLYFLTE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)