Merck
AMBH2D6F8DCB
Ambeed, Inc.
2,4,7-Trichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Größe auswählen
100 MG
CHF 96.74
250 MG
CHF 120.01
Lieferanten-SKU: A121248-100MG
CHF 96.74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 96.74
250 MG
CHF 120.01
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
222.46
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A121248-100MG
CHF 96.74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4,7-trichloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Inchi Code
1S/C6H2Cl3N3/c7-2-1-10-4-3(2)11-6(9)12-5(4)8/h1,10H
InChIKey
YKSHOCBYNLDZIM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1923177-10-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1923177-10-9.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)