Merck
AMBH2D6F8C91
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (3-aminopropyl)(methyl)carbamate hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
224.73
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 3-aminopropyl(methyl)carbamate hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H20N2O2.ClH/c1-9(2,3)13-8(12)11(4)7-5-6-10;/h5-7,10H2,1-4H3;1H
InChIKey
ZPISLPKNUNZUJQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1188263-67-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)