Merck
AMBH2D6F8C4C
Ambeed, Inc.
2,7-Dimethyl-9H-carbazole
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.26
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2,7-dimethyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C14H13N/c1-9-3-5-11-12-6-4-10(2)8-14(12)15-13(11)7-9/h3-8,15H,1-2H3
InChIKey
ABYRPCUQHCOXMX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18992-65-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)