Merck
AMBH2D6F8AD3
Ambeed, Inc.
4,5-Dichloro-1H-pyrrole-2-carboxamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4,5-dichloro-1H-pyrrole-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C5H4Cl2N2O/c6-2-1-3(5(8)10)9-4(2)7/h1,9H,(H2,8,10)
InChIKey
DMJZHAPAUCCCEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50371-68-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)