Wichtige Dokumente
AMBH2D6F88B2
Ambeed, Inc.
3-Chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
About This Item
Iupac Name
3-chloro-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C8H2ClF4N/c9-6-2-5(8(11,12)13)1-4(3-14)7(6)10/h1-2H
InChIKey
XRFKGJGJYKZNMH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)