Merck
AMBH2D6F80D4
Ambeed, Inc.
(4-Bromo-2-nitrophenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
245.83
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-bromo-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H5BBrNO4/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(3-4)9(12)13/h1-3,10-11H
InChIKey
QGDNYVAPNJFOMO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/860034-11-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/860034-11-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)