Merck
AMBH2D6F7FDB
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-fluoronicotinonitrile
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-bromo-2-fluoronicotinonitrile
Inchi Code
1S/C6H2BrFN2/c7-5-1-4(2-9)6(8)10-3-5/h1,3H
InChIKey
IKJFCBRIICKXPQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256821-83-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)