Merck
AMBH2D6F7340
Ambeed, Inc.
2-Methylbenzo[d]oxazol-5-ol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
149.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-methyl-1,3-benzoxazol-5-ol
Inchi Code
1S/C8H7NO2/c1-5-9-7-4-6(10)2-3-8(7)11-5/h2-4,10H,1H3
InChIKey
VWFUDKCJVNWDPI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23997-94-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)