Merck
AMBH2D6F72AF
Ambeed, Inc.
Methyl benzo[d]oxazole-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
177.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 1,3-benzoxazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H7NO3/c1-12-9(11)6-3-2-4-7-8(6)10-5-13-7/h2-5H,1H3
InChIKey
XYHIHNFBMYROIE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/128156-54-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)