Merck
AMBH2D6F71D6
Ambeed, Inc.
3-Methoxy-4-nitroaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
168.15
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-methoxy-4-nitroaniline
Inchi Code
1S/C7H8N2O3/c1-12-7-4-5(8)2-3-6(7)9(10)11/h2-4H,8H2,1H3
InChIKey
JVUHWSGOORVDML-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16292-88-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)