Merck
AMBH2D6F6E53
Ambeed, Inc.
4-Iodo-N,N-dimethylaniline
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
247.08
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-iodo-N,N-dimethylaniline
Inchi Code
1S/C8H10IN/c1-10(2)8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,1-2H3
InChIKey
QYOPPZJZMFMBDN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/698-70-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)