Merck
AMBH2D6F6DCA
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.55
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
6-chloro-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Inchi Code
1S/C7H3ClF3NO2/c8-4-2-1-3(6(13)14)5(12-4)7(9,10)11/h1-2H,(H,13,14)
InChIKey
UDYRRHUXOXTWBD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/261635-83-0.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)