Merck
AMBH2D6F6C0B
Ambeed, Inc.
Ethyl 7-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
207.19
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 7-hydroxypyrazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H9N3O3/c1-2-15-9(14)6-5-10-7-3-4-11-12(7)8(6)13/h3-5,10H,2H2,1H3
InChIKey
KCRIHOOVSNHMLN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/43024-61-9.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)