Wichtige Dokumente
AMBH2D6F6AE5
Ambeed, Inc.
4,6-Dichloro-2-ethylpyrimidin-5-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A191018-250MG
CHF 151.86
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A191018-250MG
CHF 151.86
Iupac Name
4,6-dichloro-2-ethyl-5-pyrimidinamine
Inchi Code
1S/C6H7Cl2N3/c1-2-3-10-5(7)4(9)6(8)11-3/h2,9H2,1H3
InChIKey
IQHHPQSMYVIVOB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)