Merck
AMBH2D6F6A5E
Ambeed, Inc.
(2-Chloropyridin-4-yl)methanamine hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
(2-chloro-4-pyridinyl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H7ClN2.ClH/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6;/h1-3H,4,8H2;1H
InChIKey
BWSUKLOBJGMGCJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/916210-98-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)