Merck
AMBH2D6F5968
Ambeed, Inc.
Benzo[d]oxazole-6-carbaldehyde
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.13
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1,3-benzoxazole-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H5NO2/c10-4-6-1-2-7-8(3-6)11-5-9-7/h1-5H
InChIKey
AAXBJXNWZVAVDH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/865449-97-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)