Merck
AMBH2D6F592D
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
159.62
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
1-methyl-1,4,5,6-tetrahydropyrrolo[3,4-c]pyrazole hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c1-9-6-4-7-2-5(6)3-8-9;/h3,7H,2,4H2,1H3;1H
InChIKey
YVTGXCGMXNMPOV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187830-68-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)