Merck
AMBH2D6F58AF
Ambeed, Inc.
4-(Bromomethyl)benzamide
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.06
MDL-Nummer:
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzamide
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H2,10,11)
InChIKey
KXODOFITUJNMKA-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58914-40-2.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)