Merck
AMBH2D6F57F2
Ambeed, Inc.
tert-Butyl piperidine-4-carboxylate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
185.27
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
tert-butyl 4-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C10H19NO2/c1-10(2,3)13-9(12)8-4-6-11-7-5-8/h8,11H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
FUYBPBOHNIHCHM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to white to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/138007-24-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)