Merck
AMBH2D6F5188
Ambeed, Inc.
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyrazine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.53
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-chloro-3-(trifluoromethyl)pyrazine
Inchi Code
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-3(5(7,8)9)10-1-2-11-4/h1-2H
InChIKey
FXNHOYJCHUHVNX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/191340-90-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)