Merck
AMBH2D6F5062
Ambeed, Inc.
5-Methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.71
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridine-2-carboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H10N2O2S.ClH/c1-10-3-2-5-6(4-10)13-7(9-5)8(11)12;/h2-4H2,1H3,(H,11,12);1H
InChIKey
ZWIYEBIMFPQYDI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/720720-96-7.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)