Merck
AMBH2D6F4B56
Ambeed, Inc.
4-Methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-methyltetrahydro-2H-pyran-4-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-7(6(8)9)2-4-10-5-3-7/h2-5H2,1H3,(H,8,9)
InChIKey
VZWFVINYTCLXGC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/233276-38-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/233276-38-5.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)