Merck
AMBH2D6F4A2A
Ambeed, Inc.
3,4-Dibromobenzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.92
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3,4-dibromobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4Br2O2/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
DHMPDNLGFIBQCK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/619-03-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)