Merck
AMBH2D6F42E8
Ambeed, Inc.
3-Iodo-4-nitrophenol
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.01
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-iodo-4-nitrophenol
Inchi Code
1S/C6H4INO3/c7-5-3-4(9)1-2-6(5)8(10)11/h1-3,9H
InChIKey
FIWCMSJAIDKMNX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/50590-07-3.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)