Merck
AMBH2D6F41AB
Ambeed, Inc.
2-(4-Fluorophenyl)thiophene
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.23
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(4-fluorophenyl)thiophene
Inchi Code
1S/C10H7FS/c11-9-5-3-8(4-6-9)10-2-1-7-12-10/h1-7H
InChIKey
PURJRGMZIKXDMW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/58861-48-6.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)