Merck
AMBH2D6F304C
Ambeed, Inc.
Ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.05
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
ethyl 4,6-dichloro-5-nitronicotinate
Inchi Code
1S/C8H6Cl2N2O4/c1-2-16-8(13)4-3-11-7(10)6(5(4)9)12(14)15/h3H,2H2,1H3
InChIKey
VMNMZVKEDHEOEJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/154012-15-4.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)