Wichtige Dokumente
AMBH2D6F2A0C
Ambeed, Inc.
2-Bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
About This Item
Iupac Name
2-bromo-9,9'-spirobi[fluorene]
Inchi Code
1S/C25H15Br/c26-16-13-14-20-19-9-3-6-12-23(19)25(24(20)15-16)21-10-4-1-7-17(21)18-8-2-5-11-22(18)25/h1-15H
InChIKey
ONCCVJKFWKAZAE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)