Wichtige Dokumente
AMBH2D6F1A81
Ambeed, Inc.
2-Bromotriphenylene
About This Item
Iupac Name
2-bromotriphenylene
Inchi Code
1S/C18H11Br/c19-12-9-10-17-15-7-2-1-5-13(15)14-6-3-4-8-16(14)18(17)11-12/h1-11H
InChIKey
GEDOYYDMCZUHNW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)