Merck
AMBH2D6F0B6B
Ambeed, Inc.
(3-Fluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.92
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
3-fluoro-4-hydroxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C6H6BFO3/c8-5-3-4(7(10)11)1-2-6(5)9/h1-3,9-11H
InChIKey
OYNDLOJPYURCJG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/182344-14-5.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)