Merck
AMBH2D6F03DE
Ambeed, Inc.
N4-(3-Bromophenyl)quinazoline-4,6-diamine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
315.17
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
N~4~-(3-bromophenyl)-4,6-quinazolinediamine
Inchi Code
1S/C14H11BrN4/c15-9-2-1-3-11(6-9)19-14-12-7-10(16)4-5-13(12)17-8-18-14/h1-8H,16H2,(H,17,18,19)
InChIKey
IZQHULBHKPGOAP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/169205-78-1.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)