Merck
AMBH2D6F03A7
Ambeed, Inc.
2-(Azetidin-1-yl)-5-bromopyrimidine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
214.06
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-(1-azetidinyl)-5-bromopyrimidine
Inchi Code
1S/C7H8BrN3/c8-6-4-9-7(10-5-6)11-2-1-3-11/h4-5H,1-3H2
InChIKey
OOQMJOASAODMEW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850349-22-3.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)